Merck
398349
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) sulfate solution
~8% in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
Rh2(SO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
liquid
stężenie
~8% in H2O
gęstość
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Rh/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
Klucz InChI
YWFDDXXMOPZFFM-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Siarczan rodu(III) to bezwodny siarczan metalu, który powstaje w wyniku utleniania rodu stężonym kwasem siarkowym. Jest to czerwony kryształ, który tworzy uwodniony roztwór w wysokich temperaturach. Stosowany jest głównie w produkcji wysokowydajnych powłok techniką galwaniczną.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
State of rhodium (III) in sulfuric acid solutions
Belyaev AV, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 33(2), 136-139 (2007)
Oxidizing Rhodium with Sulfuric Acid: The Sulfates Rh2(SO4)3 and Rh2(SO4)3
Schwarzer S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2017(3), 752-758 (2017)