Kluczowe dokumenty
309206
Rhodium(III) nitrate solution
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
Synonim(y):
Trinitrat rodu, Trinitrat rodu(3+), Wodny azotan rodu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
liquid
stężenie
≥5.0% (NaOH basis (wt% HNO3, titration))
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- The saga of rhodium (III) nitrate complexes and their speciation in solution: An integrated experimental and quantum chemical study of rhodium(III) nitrate complexes in solution (SN Vorobyeva et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?