Kluczowe dokumenty
SAB1408229
Sigma-Aldrich
Anti-SLAMF6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KALI, KALIb, Ly108, MGC104953, NTB-A, NTBA, SF2000
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLAMF6(114836)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a type I transmembrane protein, belonging to the CD2 subfamily of the immunoglobulin superfamily. This encoded protein is expressed on Natural killer (NK), T, and B lymphocytes. It undergoes tyrosine phosphorylation and associates with the Src homology 2 domain-containing protein (SH2D1A) as well as with SH2 domain-containing phosphatases (SHPs). It may function as a coreceptor in the process of NK cell activation. It can also mediate inhibitory signals in NK cells from X-linked lymphoproliferative patients. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLAMF6 (AAH90928.1, 1 a.a. ~ 271 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLWLFQSLLFVFCFGPGNVVSQSSLTPLMVNGILGESVTLPLEFPAGEKVNFITWLFNETSLAFIVPHETKSPEIHVTNPKQGKRLNFTQSYSLQLSNLKMEDTGSYRAQISTKTSAKLSSYTLRILRQLRNIQVTNHSQLFQNMTCELHLTCSVEDADDNVSFRWEALGNTLSSQPNLTVSWDPRISSEQDYTCIAENAVSNLSFSVSAQKLCEDVKIQYTDTKMILFMVSGICIVFGFIILLLLVLRKRRDSLSLSTQRTQGPGEHSDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)