GESE282P5
GE glass plate
rectangular, L × D 10 cm × 12 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
rectangular
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva Article No. 80-6153-34
Cytiva SE282P-5
dł. × śr.
10 cm × 12 cm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GESE282P5 | 4061832672519 |