Kluczowe dokumenty
GESE202GN5
GE glass plate
notched, L × D 10 cm × 8 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
dł. × śr.:
10 cm × 8 cm
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva Article No. 80-6136-05
Cytiva SE202GN-5
dł. × śr.
10 cm × 8 cm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)