Kluczowe dokumenty
SAB1406956
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS31 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IMOGN38, MRP-S31, S31mt
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPS31(10240)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mitochondrialne białka rybosomalne ssaków są kodowane przez geny jądrowe i pomagają w syntezie białek w mitochondrium. Rybosomy mitochondrialne (mitoribosomy) składają się z małej podjednostki 28S i dużej podjednostki 39S. Ich skład szacuje się na 75% białka do rRNA w porównaniu do rybosomów prokariotycznych, gdzie stosunek ten jest odwrócony. Kolejną różnicą między mitoribosomami ssaków a rybosomami prokariotycznymi jest to, że te ostatnie zawierają 5S rRNA. Wśród różnych gatunków, białka składające się na mitoribosom różnią się znacznie sekwencją, a czasami właściwościami biochemicznymi, co uniemożliwia łatwe rozpoznanie na podstawie homologii sekwencji. Podjednostka 28S mitoribosomu ssaków może odgrywać kluczową i charakterystyczną rolę w inicjacji translacji. Gen ten koduje białko podjednostki 28S, które zostało również powiązane z cukrzycą typu 1; jednak jego związek z etiologią tej choroby pozostaje do wyjaśnienia. Pseudogeny odpowiadające temu genowi zostały znalezione na chromosomach 3 i 13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MRPS31 (AAH22045.1, 1 a.a. ~ 395 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFPRVSTFLPLRPLSRHPLSSGSPETSAAAIMLLTVRHGTVRYRSSALLARTKNNIQRYFGTNSVICSKKDKQSVRTEEISKETSESQDSEKENTKKDLLGIIKGMKVELSTVNVRTTKPPKRRPLKSLEAALGRLRRATEYAPKKRIEPLSPELVAAASAVADSLPFDKQTTKSELLSQLQQHEEESRAQRDAKRPKISFSNIISDMKVARSATARVRSRPELRIQFDEGYDNYPGQEKTDDLKKRKNIFTGKRLNIFDMMAVTKEAPETDTSPSLWDVEFAKQLATVNEQPLQNGFEELIQWTKEGKLWEFPINNEAGFDDDGSEFHEHIFLEKHLESFPKQGPIRHFMELVTCGLSKNPYLSVKQKVEHIEWFRNYFNEKKDILKESNIQFN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)