Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405716
Sigma-Aldrich
Anti-DKC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CBF5, DKC, FLJ97620, NAP57, NOLA4, XAP101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKC1(1736)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów H/ACA snoRNP (małych rybonukleoprotein jąderkowych). snoRNP są zaangażowane w różne aspekty przetwarzania i modyfikacji rRNA i zostały sklasyfikowane w dwóch rodzinach: C/D i H/ACA. Do snoRNP H/ACA należą również białka NOLA1, 2 i 3. Białko kodowane przez ten gen i trzy białka NOLA lokalizują się w gęstych składnikach fibrylarnych nukleoli i ciałach zwiniętych (Cajala) w jądrze. Zarówno produkcja 18S rRNA, jak i pseudouridylacja rRNA są upośledzone, jeśli którekolwiek z czterech białek zostanie zubożone. Te cztery białka H/ACA snoRNP są również składnikami kompleksu telomerazy. Białko kodowane przez ten gen jest spokrewnione z białkami Saccharomyces cerevisiae Cbf5p i Drosophila melanogaster Nop60B. Gen znajduje się w orientacji ogon do ogona z genem palmitoilowanego białka błony erytrocytów i jest transkrybowany w kierunku od telomerów do centromerów. W genie tym znaleziono zarówno substytucje nukleotydów, jak i polimorfizmy pojedynczych powtórzeń trinukleotydowych. Mutacje w tym genie powodują wrodzoną dyskeratozę sprzężoną z chromosomem X, chorobę skutkującą siatkowatą pigmentacją skóry, leukoplakią błon śluzowych, dystrofią paznokci i postępującą niewydolnością szpiku kostnego w większości przypadków. Mutacje w tym genie powodują również zespół Hoyeraala-Hreidarssona, który jest cięższą postacią dyskeratozy wrodzonej. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DKC1 (NP_001354, 1 a.a. ~ 514 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MADAEVIILPKKHKKKKERKSLPEEDVAEIQHAEEFLIKPESKVAKLDTSQWPLLLKNFDKLNVRTTHYTPLACGSNPLKREIGDYIRTGFINLDKPSNPSSHEVVAWIRRILRVEKTGHSGTLDPKVTGCLIVCIERATRLVKSQQSAGKEYVGIVRLHNAIEGGTQLSRALETLTGALFQRPPLIAAVKRQLRVRTIYESKMIEYDPERRLGIFWVSCEAGTYIRTLCVHLGLLLGVGGQMQELRRVRSGVMSEKDHMVTMHDVLDAQWLYDNHKDESYLRRVVYPLEKLLTSHKRLVMKDSAVNAICYGAKIMLPGVLRYEDGIEVNQEIVVITTKGEAICMAIALMTTAVISTCDHGIVAKIKRVIMERDTYPRKWGLGPKASQKKLMIKQGLLDKHGKPTDSTPATWKQEYVDYSESAKKEVVAEVVKAPQVVAEAAKTAKRKRESESESDETPPAAPQLIKKEKKKSKKDKKAKAGLESGAEPGDGDSDTTKKKKKKKKAKEVELVSE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)