Kluczowe dokumenty
PHL83861
Incensole acetate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.52
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@]2([C@H](CC\C(=C\CC\C(=C\C[C@@]1(CC2)C(C)C)\C)\C)OC(=O)C)C
Klucz InChI
HVBACKJYWZTKCA-XSLBTUIJSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)