Kluczowe dokumenty
SAB1406525
Sigma-Aldrich
Anti-TFDP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DP1, DRTF1, Dp-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFDP1(7027)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a family of transcription factors that heterodimerize with E2F proteins to enhance their DNA-binding activity and promote transcription from E2F target genes. The encoded protein functions as part of this complex to control the transcriptional activity of numerous genes involved in cell cycle progression from G1 to S phase. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 15, and X
Immunogen
TFDP1 (NP_009042.1, 1 a.a. ~ 410 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKDAGLIEANGELKVFIDQNLSPGKGVVSLVAVHPSTVNPLGKQLLPKTFGQSNVNIAQQVVIGTPQRPAASNTLVVGSPHTPSTHFASQNQPSDSSPWSAGKRNRKGEKNGKGLRHFSMKVCEKVQRKGTTSYNEVADELVAEFSAADNHILPNESAYDQKNIRRRVYDALNVLMAMNIISKEKKEIKWIGLPTNSAQECQNLEVERQRRLERIKQKQSQLQELILQQIAFKNLVQRNRHAEQQASRPPPPNSVIHLPFIIVNTSKKTVIDCSISNDKFEYLFNFDNTFEIHDDIEVLKRMGMACGLESGSCSAEDLKMARSLVPKALEPYVTEMAQGTVGGVFITTAGSTSNGTRFSASDLTNGADGMLATSSNGSQYSGSRVETPVSYVGEDDEEDDDFNENDEDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1