Kluczowe dokumenty
SAB5700715
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AMPKalfa 1 produkowane u królików
Synonim(y):
AMPK, AMPKa1, PRKAA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64
65
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.89 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAA1(5562)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych ser/thr. Jest podjednostką katalityczną kinazy białkowej aktywowanej 5′-prime-AMP (AMPK). AMPK jest komórkowym czujnikiem energii konserwowanym we wszystkich komórkach eukariotycznych. Aktywność kinazy AMPK jest aktywowana przez bodźce, które zwiększają komórkowy stosunek AMP/ATP. AMPK reguluje aktywność wielu kluczowych enzymów metabolicznych poprzez fosforylację. Chroni komórki przed stresem, który powoduje wyczerpanie ATP poprzez wyłączenie szlaków biosyntezy zużywających ATP. Zaobserwowano alternatywne warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-300 ludzkiego AMPKα1 alfa 1 (NP_006242.5).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700715-100UL4065265180474