Kluczowe dokumenty
SAB4301526
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-mTOR(pSer2481)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
288 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_004949.1 
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2481)
informacje o genach
human ... MTOR(2475)
Opis ogólny
Mechanistyczny cel kinazy rapamycynowej (MTOR) jest kinazą serynowo-treoninową. mTOR należy do rodziny kinaz związanych z kinazą fosfatydyloinozytolu (PIKK). mTOR występuje jako dwa różne kompleksy, kompleks mTOR 1 (mTORC1) i kompleks mTOR 2 (mTORC2). W ludzkim chromosomie gen MTOR jest zlokalizowany na 1p36.22.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom mTOR tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy serynie 2481.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 2481 (I-H-S(p)-F-I) pochodząca z ludzkiego mTOR.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-mTOR (pSer2481) wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
Mechanistyczny cel kinazy rapamycynowej (MTOR) rozpoznaje różne sygnały wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe i przetwarza je w celu regulacji wzrostu, metabolizmu, proliferacji i przeżycia komórek. mTOR jest również zaangażowany w oddychanie mitochondrialne poprzez aktywację fosforylacji oksydacyjnej. Deregulacja szlaku sygnałowego mTOR kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K) / kinazy białkowej B (Akt) prowadzi do białaczki. Mutacje prowadzące do nieprawidłowej ekspresji mTOR powodują wyniszczenie nowotworowe. mTOR odgrywa kluczową rolę w plastyczności synaptycznej i autofagii. Polimorfizm mTOR jest związany z wadami rozwojowymi mózgu i różnymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, takimi jak niedokrwienie mózgu, autyzm, padaczka, schizofrenia itp. mTOR jest kluczowym regulatorem procesów anabolicznych i katabolicznych. mTOR jest aktywowany przez insulinę lub insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1) i reguluje szlak sygnałowy PI3K/Akt/mTOR/tuberous sclerosis (TSC)/the small GTPase (guanidine triphosphatase) Ras (rat sarcoma) homologue enriched in brain (RHEB). mTOR jest kluczowym regulatorem biogenezy lipidów poprzez wpływ na geny lipogenne, takie jak białko wiążące element regulatorowy sterolu 1 (SREBP1). Dysregulacja mTOR jest związana z cukrzycą typu 2 i otyłością.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,0 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
mTOR and Tumor Cachexia
Duval AP, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(8), 2225-2225 (2018)
mTOR-related brain dysfunctions in neuropsychiatric disorders
Ryskalin L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(8), 2226-2226 (2018)
Role of mTOR in Glucose and Lipid Metabolism
Mao Z and Zhang W
International Journal of Molecular Sciences, 19(7), 2043-2043 (2018)
Comparative integromics on Angiopoietin family members
Katoh Y and Katoh M
International Journal of Molecular Sciences, 17(6), 1145-1149 (2006)
Biological Aspects of mTOR in Leukemia
Mirabilii S, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(8), 2396-2396 (2018)