Z719390
Sorenson™ low binding aerosol barrier tips
MicroReach Guard, maximum volume 10 μL
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 96 ea (Racked)
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Sorenson 38000T
maksymalna pojemność
10 μL
typ wiązania
low binding surface