Kluczowe dokumenty
SAB1405648
Sigma-Aldrich
Anti-CPA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPA1(1357)
Opis ogólny
Wyizolowano trzy różne formy ludzkiej prokarboksypeptydazy trzustkowej A. Gen ten koduje monomeryczną egzopeptydazę trzustkową zaangażowaną w hamowanie zymogenu. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
CPA1 (NP_001859.1, 1 a.a. ~ 419 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRGLLVLSVLLGAVFGKEDFVGHQVLRISVADEAQVQKVKELEDLEHLQLDFWRGPAHPGSPIDVRVPFPSIQAVKIFLESHGISYETMIEDVQSLLDEEQEQMFAFRSRARSTDTFNYATYHTLEEIYDFLDLLVAENPHLVSKIQIGNTYEGRPIYVLKFSTGGSKRPAIWIDTGIHSREWVTQASGVWFAKKITQDYGQDAAFTAILDTLDIFLEIVTNPDGFAFTHSTNRMWRKTRSHTAGSLCIGVDPNRNWDAGFGLSGASSNPCSETYHGKFANSEVEVKSIVDFVKDHGNIKAFISIHSYSQLLMYPYGYKTEPVPDQDELDQLSKAAVTALASLYGTKFNYGSIIKAIYQASGSTIDWTYSQGIKYSFTFELRDTGRYGFLLPASQIIPTAKETWLALLTIMEHTLNHPY
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CPA1 produkowane u myszy jest odpowiednie do analizy western blot.
Działania biochem./fizjol.
CPA1 (karboksypeptydaza A1) jest metaloenzymem cynku należącym do tetragonalnej grupy przestrzennej P4(3)2(1)2. Tworzy kompleks wielobiałkowy Zn2+-poli(kwas akrylowy), bezpośrednio oddziałując z proteazami w przewodzie pokarmowym. Stymuluje hydrolityczne oddzielanie karboksylowo-końcowego aromatycznego lub rozgałęzionego alifatycznego łańcucha bocznego wiązań amidowych od peptydów i białek.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irantzu Pallarès et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, D64(Pt 7), 784-791 (2008-06-21)
Carboxypeptidase A1 has been the subject of extensive research in the last 30 y and is one of the most widely studied zinc metalloenzymes. However, the three-dimensional structure of the human form of the enzyme is not yet available. This
E Clauser et al.
The Journal of biological chemistry, 263(33), 17837-17845 (1988-11-25)
Nucleotide sequencing of a rat carboxypeptidase B (CPB) cDNA and direct sequencing of the CPB mRNA via primer extension on pancreatic polyadenylated RNA has yielded the complete amino acid sequence of rat CPB. The rat enzyme is synthesized as a