Kluczowe dokumenty
SAB1405510
Sigma-Aldrich
Anti-CCND1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCL1, D11S287E, PRAD1, U21B31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCND1(595)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w całym cyklu komórkowym. Cykliny funkcjonują jako regulatory kinaz CDK. Różne cykliny wykazują różne wzorce ekspresji i degradacji, które przyczyniają się do czasowej koordynacji każdego zdarzenia mitotycznego. Cyklina ta tworzy kompleks i funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa CDK4 lub CDK6, których aktywność jest wymagana do przejścia cyklu komórkowego G1/S. Wykazano, że białko to oddziałuje z białkiem supresorowym nowotworów Rb, a ekspresja tego genu jest regulowana pozytywnie przez Rb. Mutacje, amplifikacja i nadekspresja tego genu, które zmieniają progresję cyklu komórkowego, są często obserwowane w różnych nowotworach i mogą przyczyniać się do nowotworzenia. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCND1 (AAH23620.1, 1 a.a. ~ 295 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEHQLLCCEVETIRRAYPDANLLNDRVLRAMLKAEETCAPSVSYFKCVQKEVLPSMRKIVATWMLEVCEEQKCEEEVFPLAMNYLDRFLSLEPVKKSRLQLLGATCMFVASKMKETIPLTAEKLCIYTDNSIRPEELLQMELLLVNKLKWNLAAMTPHDFIEHFLSKMPEAEENKQIIRKHAQTFVALCATDVKFISNPPSMVAAGSVVAAVQGLNLRSPNNFLSYYRLTRFLSRVIKCDPDCLRACQEQIEALLESSLRQAQQNMDPKAAEEEEEEEEEVDLACTPTDVRDVDI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Yang et al.
Experimental cell research, 326(1), 22-35 (2014-06-17)
Glioma contains abundant hypoxic regions which provide niches to promote the maintenance and expansion of glioma stem cells (GSCs), which are resistant to conventional therapies and responsible for recurrence. Given the fact that miR-210 plays a vital role in cellular
Ehab H Sarsour et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 36(3), 9645-9645 (2014-04-03)
Cancer is an age-associated disease. Although the mechanisms of age-associated increase in cancer incidence are not completely understood, it is believed that the tumor stromal environment significantly influences epithelial malignancy. Fibroblasts are a major cell type in the stroma and
Pavla Veselá et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(5), 587-597 (2014-07-23)
The clinical course and therapy of mantle cell lymphoma (MCL) are heterogeneous and often unsatisfactory. Prognostic factors are needed to stratify the patients. Microvessel density (MVD) has prognostic significance in some malignancies. There is little information about the vasculature of
Cristian P Moiola et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(15), 4086-4095 (2014-05-21)
Clinical and epidemiologic data suggest that obesity is associated with more aggressive forms of prostate cancer, poor prognosis, and increased mortality. C-terminal-binding protein 1 (CtBP1) is a transcription repressor of tumor suppressor genes and is activated by NADH binding. High
Mianmian Yin et al.
The Journal of biological chemistry, 289(26), 18239-18257 (2014-05-16)
Our previous studies have shown that microRNA-320 (miR-320) is one of the most down-regulated microRNAs (miRNA) in mouse ovarian granulosa cells (GCs) after TGF-β1 treatment. However, the underlying mechanisms of miR-320 involved in GC function during follicular development remain unknown.