Kluczowe dokumenty
SAB4502603
Sigma-Aldrich
Anti-CYCLIN D1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BCL-1 oncogene, BCL1, CYL-1, G1/S-specific cyclin D1, cyclin D1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCND1(595)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-CYCLIND1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CYCLIN D1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej cykliny D1.
Zakres immunogenu: 56-105
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Tian et al.
OncoTargets and therapy, 13, 5353-5361 (2020-07-02)
MCTS1 re-initiation and release factor (MCTS1) is a ribosome-binding protein and shows multiple oncogenic properties in multiple cancers. This study aimed to investigate the expression, prognostic significance and transcription profile of MCTS1 in the PAM50 subtypes of breast cancer, as
Adrian Krajewski et al.
Cancer management and research, 12, 13085-13097 (2020-12-31)
Cyclins are well-known cell cycle regulators. The activation of cyclin-dependent kinases by cyclins allows orchestration of the complicated cell cycle machinery and drives the cell from the G1 phase to the end of the mitotic phase. In recent years, it
Fanlu Meng et al.
Experimental cell research, 374(2), 315-322 (2018-12-12)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death worldwide. Previous studies revealed that miR-183-5p is frequently involved in various human cancers. However, the exact role of miR-183-5p in regulating the pathogenesis of lung cancer remains unclear. Bioinformatic analysis, luciferase
Yü Liu et al.
Molecular medicine reports, 20(1), 125-134 (2019-05-23)
Interleukin enhancer‑binding factor 3 (ILF3) may function as a transcriptional coactivator and has been reported to be involved in tumor proliferation and metastasis; however, its role and clinical value in gastric cancer (GC) remains unclear. To understand the value of
Xiaohan Qu et al.
Journal of translational medicine, 13, 301-301 (2015-09-17)
PIWI proteins have important roles in tumorigenesis due to their interaction with piRNAs. Recent studies suggest that PIWI proteins affect prognosis of various cancers. In the present study, PIWI genes expression was assayed in non-small cell lung cancer (NSCLC). To