Kluczowe dokumenty
SAB4700017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCND1 antibody produced in mouse
clone CD1.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-cyclin D1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CD1.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCND1(595)
Opis ogólny
Przeciwciało CD1.1 rozpoznaje cyklinę D1, białko o wszechobecnej ekspresji 33 kDa, które migruje jako pasmo 36 kDa w warunkach redukcji SDS-PAGE.
Immunogen
Oczyszczone białko cykliny D1
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Yang et al.
Experimental cell research, 326(1), 22-35 (2014-06-17)
Glioma contains abundant hypoxic regions which provide niches to promote the maintenance and expansion of glioma stem cells (GSCs), which are resistant to conventional therapies and responsible for recurrence. Given the fact that miR-210 plays a vital role in cellular
Ehab H Sarsour et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 36(3), 9645-9645 (2014-04-03)
Cancer is an age-associated disease. Although the mechanisms of age-associated increase in cancer incidence are not completely understood, it is believed that the tumor stromal environment significantly influences epithelial malignancy. Fibroblasts are a major cell type in the stroma and
Pavla Veselá et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(5), 587-597 (2014-07-23)
The clinical course and therapy of mantle cell lymphoma (MCL) are heterogeneous and often unsatisfactory. Prognostic factors are needed to stratify the patients. Microvessel density (MVD) has prognostic significance in some malignancies. There is little information about the vasculature of
Cristian P Moiola et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(15), 4086-4095 (2014-05-21)
Clinical and epidemiologic data suggest that obesity is associated with more aggressive forms of prostate cancer, poor prognosis, and increased mortality. C-terminal-binding protein 1 (CtBP1) is a transcription repressor of tumor suppressor genes and is activated by NADH binding. High
Mianmian Yin et al.
The Journal of biological chemistry, 289(26), 18239-18257 (2014-05-16)
Our previous studies have shown that microRNA-320 (miR-320) is one of the most down-regulated microRNAs (miRNA) in mouse ovarian granulosa cells (GCs) after TGF-β1 treatment. However, the underlying mechanisms of miR-320 involved in GC function during follicular development remain unknown.