Kluczowe dokumenty
07-1570
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw monometylowemu histonowi H4 (Lys20)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
H4K20me1, histon H4 (mono metyl K20), rodzina histonów H4, członek A, histon 1, H4a, klaster histonów 1, H4a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys20)
informacje o genach
human ... H4C1(8359)
Opis ogólny
Histony to wysoce konserwatywne białka, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje te mogą zmieniać lokalną architekturę chromatyny lub rekrutować czynniki trans-działające, które rozpoznają określone modyfikacje histonów (hipoteza "kodu histonowego"). Metylacja histonu H4 przy lizynie 20 jest związana z aktywacją transkrypcji, wyciszaniem genów, tworzeniem heterochromatyny, mitozą i naprawą DNA. Histon H4 jest stopniowo metylowany przy lizynie 20 podczas faz G(2), M i G(1) cyklu komórkowego, a metylacja H4Lys20 jest markerem heterochromatyny. U ssaków żeński chromosom X jest pokryty przez RNA Xist, który jest krytyczny dla wyciszania i jest oznaczony głównie przez metylację H3Lys9, H3Lys27 i H4Lys20.
Specyficzność
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami
Rozpoznaje monometylowany histon H4
(Lys20), Mr 11 kDa.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (2 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 μg przeciwciała kontroli ujemnej lub przeciwciała Anti-Monomethyl-Histone H4
(Lys20) i zestawu Magna ChIP A Kit (nr kat. 17-610). Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z monometylo-histonem H4 (Lys20) zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP regionu kodującego GAPDH w porównaniu ze starterami kontrolnymi odpowiadającymi promotorowi GAPDH (patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej, z immunoprecypitowanym DNA z przeciwciała kontroli ujemnej pokazanym jako (-) i monometylo-histonem H4 (Lys20) pokazanym jako (+).
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot:
Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 07-1570 Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) w rozcieńczeniu 1:1000. Białka były wizualizowane przy użyciu anty-króliczej IgG osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Test blokowania peptydów:
40 μg peptydu histonu H4 zawierającego monometylo-lizynę 20 znosiło wykrywanie histonu H4 przez anty-monometylo-histon H4 (Lys20) w analizie immunoblot kwaśnych ekstraktów komórek HeLa
Przeciwciało anty-monometylowe histonu H4 (Lys20) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania monometylowego histonu H4 (Lys20) znanego również jako H4K20me1, histon H4 (mono metyl K20), członek rodziny histonów H4 A i zostało zwalidowane w WB.
Jakość
Routinely evaluated by western blot analysis
Opis wartości docelowych
~11 kDa
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A trans-tail histone code defined by monomethylated H4 Lys-20 and H3 Lys-9 demarcates distinct regions of silent chromatin.
Sims, Jennifer K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281, 12760-12766 (2006)
James J Pesavento et al.
Molecular and cellular biology, 28(1), 468-486 (2007-10-31)
Methylation of histone H4 at lysine 20 (K20) has been implicated in transcriptional activation, gene silencing, heterochromatin formation, mitosis, and DNA repair. However, little is known about how this modification is regulated or how it contributes to these diverse processes.
Radiation-induced alterations of histone post-translational modification levels in lymphoblastoid cell lines.
Maroschik, B; Gurtler, A; Kramer, A; Ro?ler, U; Gomolka, M; Hornhardt, S; Mortl, S; Friedl, AA
Radiation Oncology (London, England) null
H Nakshatri et al.
Cell death & disease, 6, e1608-e1608 (2015-01-23)
The transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-κB) is constitutively active in several cancers and is a target of therapeutic development. We recently developed dimethylaminoparthenolide (DMAPT), a clinical grade water-soluble analog of parthenolide, as a potent inhibitor of NF-κB and demonstrated in