Kluczowe dokumenty
07-748-AF488
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw monometylowemu histonowi H4 (Lys20), koniugat Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
H4K20me1, histon H4, monometylowany Lys20, członek rodziny histonów H4, monometylowany Lys20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys20 )
informacje o genach
Opis ogólny
Histon H4 (UniProt P62805; znany również jako H4 histone family member A, Histone 1 H4a) jest kodowany przez gen HIST1H4A (znany również jako H4/A, H4FA) (Gene ID 8359) u człowieka. Histon H4 jest jednym z głównych białek histonowych, które przyczyniają się do struktury chromatyny zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Konsekwentna metylacja histonu H4 Lys20 (H4K20) zależy od wieku nukleosomu, a różne poziomy metylacji H4K20 występują w różnych loci jądrowych. Monometylacja H4K20 (H4K20me1) jest represyjnym znakiem transkrybowanych genów, podczas gdy trimetylacja H4K20 (H4K20me3) występuje w powtarzalnych elementach ludzkiego genomu. Ponad 80% H4K20 jest dimetylowane w ludzkich komórkach. Zidentyfikowano co najmniej trzy różne metylotransferazy (KMT), które mogą katalizować metylację H4K20, podczas gdy odkryto tylko demetylazy lizyny (KDM) dla H4K20me1, ale nie dla H4K20me2 lub H4K20me3. Nokaut genu monometylotransferazy Setd8 u myszy i Drosophila jest letalny z powodu defektów w progresji cyklu komórkowego.
Specyficzność
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło monometylację histonu H4 Lys20 w komórkach HeLa.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-748) nadaje się również do immunocytochemii, testów multipleksowych i aplikacji Western blotting.
Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate to przeciwciało przeciwko monometylowemu histonowi H4 (Lys20) do stosowania w immunocytochemii.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H4 Lys20 monomethylation in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~10 kDa.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2