Kluczowe dokumenty
SAB1404732
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAG3 antibody produced in mouse
clone 5A8, ascites fluid
Synonim(y):
BAG-3, CAIR-1, MGC104307
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A8, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~89.36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG3(9531)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka BAG konkurują z Hip o wiązanie z domeną ATPazy Hsc70/Hsp70 i promują uwalnianie substratu. Wszystkie białka BAG mają około 45-aminokwasową domenę BAG w pobliżu C-końca, ale różnią się znacznie w swoich regionach N-końcowych. Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę WW w regionie N-końcowym i domenę BAG w regionie C-końcowym. Domeny BAG1, BAG2 i BAG3 oddziałują specyficznie z domeną ATPazy Hsc70 in vitro i w komórkach ssaków. Wszystkie 3 białka wiążą się z wysokim powinowactwem do domeny ATPazy Hsc70 i hamują jej aktywność chaperonową w sposób Hip-repressible. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAG3 (AAH14656.1, 1 a.a. ~ 575 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSAATHSPMMQVASGNGDRDPLPPGWEIKIDPQTGWPFFVDHNSRTTTWNDPRVPSEGPKETPSSANGPSREGSRLPPAREGHPVYPQLRPGYIPIPVLHEGAENRQVHPFHVYPQPGMQRFRTEAAAAAPQRSQSPLRGMPETTQPDKQCGQVAAAAAAQPPASHGPERSQSPAASDCSSSSSSASLPSSGRSSLGSHQLPRGYISIPVIHEQNVTRPAAQPSFHQAQKTHYPAQQGEYQTHQPVYHKIQGDDWEPRPLRAASPFRSSVQGASSREGSPARSSTPLHSPSPIRVHTVVDRPQQPMTHRETAPVSQPENKPESKPGPVGPELPPGHIPIQVIRKEVDSKPVSQKPPPPSEKVEVKVPPAPVPCPPPSPGPSAVPSSPKSVATEERAAPSTAPAEATPPKPGEAEAPPKHPGVLKVEAILEKVQGLEQAVDNFEGKKTDKKYLMIEEYLTKELLALDSVDPEGRADVRQARRDGVRKVQTILEKLEQKAIDVPGQVQVYELQPSNLEADQPLQAIMEMGAVAADKGKKNAGNAEDPHTETQQPEATAAATSNPSSMTDTPGNPAAP
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marion Flum et al.
Journal of cell communication and signaling, 12(2), 451-466 (2017-09-15)
Apoptosis is a genetically directed process of programmed cell death. A variety of microRNAs (miRNAs), endogenous single-stranded non-coding RNAs of about 22 nucleotides in length have been shown to be involved in the regulation of the intrinsic or extrinsic apoptotic