Z214442
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność kolby
250 mL
fryta śr.
40 mm
rozmiar króćca do węża
5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Króciec węża "A" zwęża się od 10 mm do 14 mm. Kolanko "B" ma 5 mm.
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z214442-1EA | 4061833639962 |