Z214450
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 1000 mL, top joint: ST/NS 45/50, frit diam. 65 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS top45/50
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność kolby
1000 mL
fryta śr.
65 mm
rozmiar króćca do węża
8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z214450-1EA | 4061833639979 |