Kluczowe dokumenty
SAB1404310
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-REN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10761
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68.24 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REN(5972)
Opis ogólny
Renina katalizuje pierwszy etap szlaku aktywacji angiotensynogenu - kaskadę, która może skutkować uwalnianiem aldosteronu, zwężeniem naczyń krwionośnych i wzrostem ciśnienia krwi. Renina, proteaza aspartylowa, rozszczepia angiotensynogen, tworząc angiotensynę I, która jest przekształcana w angiotensynę II przez enzym konwertujący angiotensynę I, ważny regulator ciśnienia krwi i równowagi elektrolitowej. Opisano warianty transkryptu, które kodują różne izoformy białka i które powstają w wyniku alternatywnego splicingu i użycia alternatywnych promotorów, ale ich pełna długość nie została określona. Wykazano, że mutacje w tym genie powodują rodzinną hiperproreninemię. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
REN (AAH47752, 24 a.a. ~ 406 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
LPTDTTTFKRIFLKRMPSIRESLKERGVDMARLGPEWSQPMKRLTLGNTTSSVILTNYMDTQYYGEIGIGTPPQTFKVVFDTGSSNVWVPSSKCSRLYTACVYHKLFDASDSSSYKHNGTELTLRYSTGTVSGFLSQDIITVGGITVTQMFGEVTEMPALPFMLAEFDGVVGMGFIEQAIGRVTPIFDNIISQGVLKEDVFSFYYNRDSENSQSLGGQIVLGGSDPQHYEGNFHYINLIKTGVWQIQMKGVSVGSSTLLCEDGCLALVDTGASYISGSTSSIEKLMEALGAKKRLFDYVVKCNEGPTLPDISFHLGGKEYTLTSADYVFQESYSSKKLCTLAIHAMDIPPPTGPTWALGATFIRKFYTEFDRRNNRIGFALAR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)