Kluczowe dokumenty
SAB1404013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LAIR1 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAIR1(3903)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem hamującym występującym na obwodowych komórkach jednojądrzastych, w tym komórkach NK, limfocytach T i limfocytach B. Receptory hamujące regulują odpowiedź immunologiczną, zapobiegając lizie komórek rozpoznanych jako własne. Gen jest członkiem zarówno nadrodziny immunoglobulin, jak i rodziny receptorów hamujących związanych z leukocytami. Gen mapuje się do regionu 19q13.4 zwanego klastrem receptorów leukocytów, który zawiera co najmniej 29 genów kodujących receptory nadrodziny immunoglobulin wyrażane przez leukocyty. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LAIR1 (AAH27899, 1 a.a. ~ 287 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSPHPTALLGLVLCLAQTIHTQEEDLPRPSISAEPGTVIPLGSHVTFVCRGPVGVQTFRLERESRSTYNDTEDVSQASPSESEARFRIDSVSEGNAGPYRCIYYKPPKWSEQSDYLELLVKETSGPDSPDTEPGSSAGPTQRPSDNSHNEHAPASQGLKAEHLYILIGVSVFLFCLLLFCLHRQNQIKQGPPRSKDEEQKPQRPDLAVDVLERTADKATVNGLPEKDRETDTSALAAGSSQEVTYAQLDHWALTQRTARAVSPQSTKPMAESITYAAVARH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)