Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA011155
Sigma-Aldrich
Anti-LAIR1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD305 antigen, Anti-LAIR-1, Anti-Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 precursor, Anti-hLAIR1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
HRQNQIKQGPPRSKDEEQKPQQRPDLAVDVLERTADKATVNGLPEKDRETDTSALAAGSSQEVTYAQLDHWALTQRTARAVSPQSTKPMAESITYAAVARH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAIR1(3903)
Opis ogólny
Receptor immunoglobulinopodobny-1 związany z leukocytami (LAIR-1) jest glikoproteiną transbłonową, która jest częścią rodziny receptorów zakodowanych w kompleksie leukocytów (LRC). W swojej domenie cytoplazmatycznej zawiera dwa motywy hamujące oparte na tyrozynie immunoreceptora (ITIM). Ulega szerokiej ekspresji na komórkach odpornościowych, takich jak limfocyty B, limfocyty T, komórki NK, monocyty, komórki dendrytyczne i hematopoetyczne komórki progenitorowe CD34+. Gen LAIR-1 mapuje ludzki chromosom 19q13.4 i koduje białko transbłonowe typu I, składające się z 287 aminokwasów. Posiada jedną domenę typu Ig C2 w regionie egzoplazmatycznym. Gen ten zawiera 10 eksonów, a alternatywny splicing daje początek wielu izoformom, takim jak LAIR-1a, LAIR-1b, LAIR-1c i LAIR-1d.
Immunogen
Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor immunoglobulinopodobny-1 związany z leukocytami (LAIR-1) hamuje aktywność cytotoksyczną komórek NK, a także hamuje różnicowanie komórek prekursorowych krwi w komórki dendrytyczne. Wchodzi w interakcje z CD3 i zapobiega cytotoksyczności efektorowych komórek T. Łączy się z komórkami B i zapobiega mobilizacji wapnia indukowanej przez receptor komórek B (BCR), a także hamuje produkcję immunoglobulin (Ig) i cytokin. Hamuje aktywację kinazy białkowej B (PKB) i zależną od czynnika stymulującego kolonie granulocytów i makrofagów (GM-CSF) proliferację komórek białaczkowych. Może być zaangażowany w regulację odpowiedzi immunologicznej przez macierz zewnątrzkomórkową (ECM), poprzez interakcję z kolagenem, co prowadzi do tłumienia odpowiedzi immunologicznej. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) LAIR-1 ulega ekspresji na makrofagach tkanki maziowej objętej stanem zapalnym. Zapobiega osteoklastogenezie, co może być przydatne w projektowaniu terapii RZS. Jest również zaangażowany w proliferację i inwazję nabłonkowych komórek raka jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72187
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qizhi Cao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 458(2), 399-404 (2015-02-11)
Previous studies have shown that leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor-1 (LAIR-1) is expressed on most types of hamatopoietic cells and negatively regulate immune response, but the roles of LAIR-1 in tumor of the non-hematopoietic lineage have not been determined. Despite advances in
Yuan Zhang et al.
Clinics (Sao Paulo, Brazil), 68(4), 475-481 (2013-06-20)
Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor-1 is an inhibitory receptor primarily expressed by immune cells. This study was undertaken to define the role of this molecule in osteoclast differentiation and rheumatoid arthritis. In vitro osteoclast assays were performed to characterize the role of
Myoungsun Son et al.
Scientific reports, 7(1), 270-270 (2017-03-23)
C1q collagen-like region (CLR) engaging and activating the LAIR-1 inhibitory immunoreceptor represents a non-complement mechanism for maintaining immune quiescence. Given the binding promiscuity of C1q's globular region (gC1q), we hypothesized that C1q concurrently associates with distinct inhibitory immunoreceptors to produce
Linde Meyaard
Journal of leukocyte biology, 83(4), 799-803 (2007-12-08)
The immune system protects the body from invaders such as viruses and bacteria. Immune cells must be activated in the correct context to function properly. It is critical that the receptors, costimulatory molecules, and cytokines that orchestrate this activation are
Kentaro Jingushi et al.
Oncology reports, 41(2), 1293-1303 (2018-11-30)
Renal cell carcinoma (RCC) is the most common type of kidney cancer in adults, responsible for approximately 90‑95% of cases. We previously reported a novel method that enables direct extraction of extracellular vesicles (EVs) from surgically resected viable tissues, yielding