Kluczowe dokumenty
SAB1403886
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GRM7 antibody produced in mouse
clone 1H5, ascites fluid
Synonim(y):
FLJ40498, GLUR7, GPRC1G, MGLUR7, mGlu7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H5, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM7(2917)
Opis ogólny
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system, and it activates both ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. The metabotropic glutamate receptors are a family of G protein-coupled receptors that have been divided into three groups on the basis of sequence homology, putative signal transduction mechanisms, and pharmacologic properties. Group I includes GRM1 and GRM5, and these receptors have been shown to activate phospholipase C. Group II includes GRM2 and GRM3, while Group III includes GRM4, GRM6, GRM7 and GRM8. Group II and III receptors are linked to the inhibition of the cyclic AMP cascade but differ in their agonist selectivities. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GRM7 (NP_000835, 431 a.a. ~ 520 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ADYRGVCPEMEQAGGKKLLKYIRNVNFNGSAGTPVMFNKNGDAPGRYDIFQYQTTNTSNPGYRLIGQWTDELQLNIEDMQWGKGVREIPA
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)