Z331236
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
cylindrical
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.3728.14
pojemność
50 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
2.5 mm
Opis ogólny
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)