Kluczowe dokumenty
SAB4501326
Sigma-Aldrich
Anti-GRM7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPRC1G, GRM7, MGLUR7, mGluR7, otein name Metabotropic glutamate receptor 7
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 102 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM7(2917)
Opis ogólny
Anti-GRM7 Antibody detects endogenous levels of total GRM7 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GRM7.
Immunogen Range: 351-400
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoko H Tomioka et al.
Nature communications, 5, 4501-4501 (2014-07-23)
GABAergic interneurons are highly heterogeneous, and much is unknown about the specification and functional roles of their neural circuits. Here we show that a transinteraction of Elfn1 and mGluR7 controls targeted interneuron synapse development and that loss of Elfn1 results