Kluczowe dokumenty
SAB4501325
Sigma-Aldrich
Anti-MGLUR7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPRC1G, GRM7, MGLUR7, mGluR7, otein name Metabotropic glutamate receptor 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 102 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM7(2917)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MGLUR7 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MGLUR7.
MGLUR7 (metabotropowy receptor glutaminianu 7) jest kodowany przez gen receptora glutaminianu, metabotropowego 7 (GRM7). Ulega ekspresji w kilku częściach ośrodkowego układu nerwowego. mGluR7 znajduje się w strefie presynaptycznej szczeliny synaptycznej synaps glutaminergicznych. Gen GRM7 jest mapowany na ludzki chromosom 3p26. Przeciwciało anty-MGLUR7 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MGLUR7.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego mGluR7.
Zakres immunogenu: 866-915
Działania biochem./fizjol.
Gen kodujący MGLUR7 (metabotropowy receptor glutaminianu 7) jest związany z autyzmem. GRM7 uczestniczy w inicjacji receptora glutaminianu. Bierze również udział w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hemizygous deletion on chromosome 3p26. 1 is associated with heavy smoking among African American subjects in the COPDGene Study.
Begum F, et al.
PLoS ONE, 11(10), e0164134-e0164134 (2016)
A polymorphism of the metabotropic glutamate receptor mGluR7 (GRM7) gene is associated with schizophrenia.
Ohtsuki T, et al.
Schizophrenia Research, 101(1-3), 9-16 (2008)
Glutamate receptor, metabotropic 7 (GRM7) gene variations and susceptibility to autism: A case-control study.
Noroozi R, et al.
Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 9(11), 1161-1168 (2016)