Kluczowe dokumenty
SAB1402393
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WNT5A antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
hWNT5A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT5A(7474)
Opis ogólny
Członek rodziny Wnt 5A (WNT5A) jest wydzielanym białkiem prozapalnym. Jest częścią niekanonicznej rodziny WNT. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p14.3.
Immunogen
WNT5A (AAH64694, 201 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ERERIHAKGSYESARILMNLHNNEAGRRTVYNLADVACKCHGVSGSCSLKTCWLQLADFRKVGDALKEKYDSAAAMRLNSRGKLVQVNSRFNSPTTQDLV
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny Wnt 5A (WNT5A) odgrywa rolę w dysfunkcji metabolicznej w otyłości i negatywnie moduluje angiogenezę w tkance tłuszczowej. Białko to reguluje ruchliwość i polarność komórek poprzez aktywację szlaków niezależnych od β-kateniny. Wykazano, że ulega nadekspresji w glejakach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transcriptional mechanisms of WNT5A based on NF-?B, Hedgehog, TGF?, and Notch signaling cascades
Masuko Katoh
International Journal of Molecular Medicine, 763-769 (2009)
Wnt5a Drives an Invasive Phenotype in Human Glioblastoma Stem-like Cells.
Binda E, et.al
Cancer Research, 77(4), 996-1007 (2017)
WNT5A regulates adipose tissue angiogenesis via antiangiogenic VEGF-A165b in obese humans.
Karki S
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 313(1) (2017)
Elena Binda et al.
Cancer research, 77(4), 996-1007 (2016-12-25)
Brain invasion by glioblastoma determines prognosis, recurrence, and lethality in patients, but no master factor coordinating the invasive properties of glioblastoma has been identified. Here we report evidence favoring such a role for the noncanonical WNT family member Wnt5a. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1402393-100UG4061831645750