Kluczowe dokumenty
PL860/8-CG
Eksykator wielokomorowy Plas-Labs
model 860/8-CG, clear acrylic, W × D × H 48 in. × 24 in. × 62 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Materiały
clear acrylic
Właściwości
includes: 2 perforated shelves/chamber, 8 chambers, SS support cart
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 860/8-CG
szer. × śr. × wys.
48 in. × 24 in. × 62 in.
Opis ogólny
Te przenośne szafy do przechowywania eksykatorów są znacznie bezpieczniejsze niż pojedynczo ustawione jednostki. Wszystkie jednostki magazynowe są zamontowane na wózku ze stali nierdzewnej i pozostają stabilne podczas transportu.
Każda hermetyczna szafka zawiera dwie akrylowe półki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PL860/8-CG-1EA4061832876214
PL860/8-CGSHF-1EA4061832876238