MABN717
Anti-WNT10B Antibody, clone 5A7
ascites fluid, clone 5A7, from mouse
Synonim(y):
Protein Wnt-10b, Protein Wnt-12
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT10B(7480)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WNT10B in PANC-1 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected WNT10B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate