189826
5-Aza-2′-Deoksycytydyna
≥98% (HPLC), liquid, DNA methyltransferase inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
Decytabina, InSolution 5-Aza-2′-Deoksycytydyna
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
5-Aza-2′-Deoksycytydyna, InSolution, ≥98%, DNA methyltransferase inhibitor
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
Klucz InChI
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)