Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402226
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HNRPA1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HNRPA1, MGC102835
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.31 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPA1(3178)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny A/B wszechobecnie wyrażanych heterogennych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP). HnRNP są białkami wiążącymi RNA i kompleksują się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). Białka te są związane z pre-mRNA w jądrze i wydają się wpływać na przetwarzanie pre-mRNA oraz inne aspekty metabolizmu i transportu mRNA. Podczas gdy wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, niektóre wydają się przemieszczać między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko kodowane przez ten gen ma dwa powtórzenia domen quasi-RRM, które wiążą się z RNA. Jest to jedno z najliczniejszych białek rdzeniowych kompleksów hnRNP i jest zlokalizowane w nukleoplazmie. Białko to, wraz z innymi białkami hnRNP, jest eksportowane z jądra, prawdopodobnie wiąże się z mRNA i jest natychmiast ponownie importowane. Jego domena M9 działa zarówno jako sygnał lokalizacji jądrowej, jak i eksportu jądrowego. Kodowane białko bierze udział w pakowaniu pre-mRNA w cząsteczki hnRNP, transporcie poli A+ mRNA z jądra do cytoplazmy i może modulować wybór miejsca splicingu. Uważa się również, że odgrywa główną rolę w tworzeniu specyficznych gatunków białek mięśniówki macicy podczas porodu. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu dla tego genu, ale tylko dwa transkrypty są w pełni opisane. Warianty te mają wiele alternatywnych miejsc inicjacji transkrypcji i wiele miejsc polyA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HNRPA1 (AAH33714.1, 1 a.a. ~ 320 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSKSESPKEPEQLRKLFIGGLSFETTDESLRSHFEQWGTLTDCVVMRDPNTKRSRGFGFVTYATVEEVDAAMNARPHKVDGRVVEPKRAVSREDSQRPGAHLTVKKIFVGGIKEDTEEHHLRDYFEQYGKIEVIEIMTDRGSGKKRGFAFVTFDDHDSVDKIVIQKYHTVNGHNCEVRKALSKQEMASASSSQRGRSGSGSFGGGRGGGFGGNDNFGRGGNFSGRGGFGGSRGGGGYGGSGDGYNGFGNDGSNFGGGGSYNDFGNYNNQSSNFGPMKGGNFGGRSSGPYGGGGQYFAKPRNQGGYGGSSSSSSYGSGRRF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)