MABS1284-B
Anti-Apolipoprotein(a) Antibody, clone LPA4 Antibody, Biotin Conjugate
clone LPA4, from mouse, biotin conjugate
Synonim(y):
Apo(a), Lp(a)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LPA4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA1(335)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected Apolipoprotein(a) in Patient Lp(a) Plasma sample (Courtesy of Dr. Sotirios Tsimikas, M.D., University of California at San Diego, USA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Immunoprecipitation applications (Tsimikas, S., et. al. (2004). Circulation. 109(25):3164-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apolipoprotein(a) in Western Blotting applications (Leibundgut, G., et. al. (2013). J Lipid Res. 54(10):2815-30).
Signaling
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash