Kluczowe dokumenty
SAB1401368
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNRPG antibody produced in mouse
clone 2F1-1F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC117317, SMG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
klon:
2F1-1F12, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1-1F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNRPG(6637)
Immunogen
SNRPG (AAH00070, 1 a.a. ~ 76 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKAHPPELKKFMDKKLSLKLNGGRHVQGILRGFDPFMNLVIDECVEMATSGQQNNIGMVVIRGNSIIMLEALERV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soon Woo Nam et al.
International journal of oncology, 45(4), 1450-1456 (2014-07-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is an aggressive malignancy with a poor prognosis and a very complex dysregulated molecular etiology. Furthermore, conventional therapy thus far has had only limited success. A recently developed oral multikinase inhibitor, sorafenib, has been used to improve