Kluczowe dokumenty
SAB4502837
Sigma-Aldrich
Anti-SP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TSFP1, Transcription factor SP1, transcription factor Sp1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP1(6667)
Opis ogólny
Białko Sp1 było pierwszym sklonowanym i scharakteryzowanym czynnikiem transkrypcyjnym. Po raz pierwszy wykryto go w komórkach HeLa na podstawie jego zdolności do aktywacji wczesnej transkrypcji promotora SV40. Analiza struktury i funkcji wykazała, że Sp1 można podzielić na odrębne domeny funkcjonalne. Domena wiążąca DNA składa się z trzech palców cynkowych, które specyficznie wiążą się z elementem GC-box. Przeciwciało anty-SP1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka SP1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego SP1.
Zakres immunogenu: 706-755
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że białko Sp1 rozpoznaje i wiąże się selektywnie z sekwencją konsensusową bogatą w GC (GC-box: GGGCGG lub CACCC), która znajduje się w promotorze kilku ważnych genów komórkowych, w tym wczesnego wirusa wakuolującego Simian 40 (SV40), ludzkiego wirusa niedoboru odporności 1 (HIV-1), podjednostki B płytkowego czynnika wzrostu (PDGF-B), Myc, c-Src itp. Oprócz transkrypcji, funkcja Sp1 została powiązana ze wzrostem komórek, rakiem i chorobą Huntingtona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Shu et al.
Cell death discovery, 8(1), 266-266 (2022-05-19)
Hepatic fibrosis (HF) is caused by chronic hepatic injury and is characterized by hepatic stellate cells (HSCs) activation. Studies focusing on the function of exosomes derived from macrophages in HF progression are limited. This study aims to identify the roles
Structures of zinc finger domains from transcription factor Sp1. Insights into sequence-specific protein-DNA recognition.
Narayan VA
The Journal of Biological Chemistry, 272(12), 7801-7809 (1997)
Decreased association of the transcription factor Sp1 with genes downregulated in Huntington's disease.
Chen-Plotkin AS
Neurobiology of Disease, 22(2), 233-241 (2006)
Mithramycin is a gene-selective Sp1 inhibitor that identifies a biological intersection between cancer and neurodegeneration.
Sleiman SF
The Journal of Neuroscience, 31(18), 6858-6870 (2011)