Key Documents
S9809
Anti-Sp1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 95-106 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:100 using a nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP1(6667)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie