Z755273
3210 standardowy moduł listwy z ramką
size 8 wells, polysorb surface, non-sterile
Synonim(y):
płyta taśmowa, płyty modułowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 60 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 469078
rozmiar
8 wells
maksymalna pojemność dołka
400 μm
powierzchnia dołka
2.7 cm2
pojemność robocza
350 μL
kolor
none
typ wiązania
(PolySorp® surface)
high binding surface
Opis ogólny
Płytki paskowe Nunc-Immuno zostały opracowane dla technik ELISA i posiadają alfanumeryczny system orientacji. Pasują do standardowego sprzętu i mają wysoką jakość optyczną.
Informacje prawne
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)