Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA004345
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM33 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33, Anti-Ectodermin homolog, Anti-Protein Rfg7, Anti-RET-fused gene 7 protein, Anti-TIF1-gamma, Anti-Transcription intermediary factor 1-gamma, Anti-Tripartite motif-containing protein 33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MQPHLQRQHSNPGHAGPFPVVSVHNTTINPTSPTTATMANANRGPTSPSVTAIELIPSVTNPENLPSLPDIPPIQLEDAGSSSLDNLLSRYISGSHLPPQPTSTMNPSPGPSALSPGSSGLSNSHTPVRPPSTSSTGSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM33(51592)
Opis ogólny
TRIM33 (Tripartite motif containing 33) jest represorem transkrypcji należącym do rodziny transkrypcyjnych czynników pośredniczących 1.
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TRIM33 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TRIM33 (Tripartite motif containing 33) jest bezpośrednio zaangażowany w regulację wzrostu komórek nowotworowych poprzez kaskadę sygnałową TGF-β/Smad. W szlaku sygnałowym TGF-β/Smad wiąże się z fosforylowanym receptorem Smad2/3, odzwierciedlając odpowiedź na różnicowanie. Wykazuje silną aktywność wyciszającą ekspresję genów w stanie przyłączonym do promotora. Funkcjonuje jako biomarker w progresji raka wątrobowokomórkowego (HCC). W HCC TRIM33 odgrywa ważną rolę we wzroście guza we wczesnym stadium HCC, ale nie w zaawansowanej postaci. Z drugiej strony, hamuje inwazję i przerzuty zarówno we wczesnym, jak i zaawansowanym stadium HCC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86693
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Venturini et al.
Oncogene, 18(5), 1209-1217 (1999-02-18)
We report the cloning and characterization of a novel member of the Transcriptional Intermediary Factor 1 (TIF1) gene family, human TIF1gamma. Similar to TIF1alpha and TIF1beta, the structure of TIF1beta is characterized by multiple domains: RING finger, B boxes, Coiled
Wei He et al.
Cell, 125(5), 929-941 (2006-06-06)
Tissue homeostasis in mammals relies on powerful cytostatic and differentiation signals delivered by the cytokine TGFbeta and relayed within the cell via the activation of Smad transcription factors. Formation of transcription regulatory complexes by the association of Smad4 with receptor-phosphorylated
Leonardo Morsut et al.
Development (Cambridge, England), 137(15), 2571-2578 (2010-06-25)
The definition of embryonic potency and induction of specific cell fates are intimately linked to the tight control over TGFbeta signaling. Although extracellular regulation of ligand availability has received considerable attention in recent years, surprisingly little is known about the
Ze-yang Ding et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(5), 1620-1636 (2014-06-24)
Transcriptional intermediary factor 1 gamma (TIF1γ) may play either a potential tumor-suppressor or -promoter role in cancer. Here we report on a critical role of TIF1γ in the progression of hepatocellular carcinoma (HCC). Reduced expression of TIF1γ was detected in
Sudha Rajderkar et al.
Biochemistry and biophysics reports, 12, 185-192 (2017-11-02)
Embryonic stem cells (ESCs) are an established model for investigating developmental processes, disease conditions, tissue regeneration and therapeutic targets. Previous studies have shown that tripartite motif-containing 33 protein (Trim33) functions as a chromatin reader during Nodal-induced mesoderm induction. Here we