Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA012800
Sigma-Aldrich
Anti-PLD3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Choline phosphatase 3, Anti-HindIII K4L homolog, Anti-Hu-K4, Anti-PLD 3, Anti-Phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D3, Anti-Phospholipase D3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LDFPNASTGNPSTSQAWLGLLAGAHSSLDIASFYWTLTNNDTHTQEPSAQQGEEVLRQLQTLAPKGVNVRIAVSKPSGPQPQADLQALLQSGAQVRMVDMQKLTHGVLHTKFWVVDQTHFYLGSAN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLD3(23646)
Opis ogólny
Fosfolipaza D3 (PLD3) jest białkiem transmembranowym typu 2 ulegającym wszechobecnej ekspresji. Występuje w retikulum endoplazmatycznym. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 19q13.2.
Immunogen
Phospholipase D3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-PLD3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Fosfolipaza D3 (PLD3) wpływa na przetwarzanie białka prekursorowego amyloidu-β (APP). Wykazuje ona wysoką ekspresję w tych regionach mózgu, które są podatne na patologię choroby Alzheimera, w tym w hipokampie i korze mózgowej. Nadekspresja PLD3 prowadzi do zmniejszenia wewnątrzkomórkowego APP i zewnątrzkomórkowego Aβ42 i Aβ40 (izoformy peptydu amyloid-β). Z drugiej strony, knockdown PLD3 prowadzi do wzrostu zewnątrzkomórkowego Aβ42 i Aβ40.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71731
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-Ichi Satoh et al.
Alzheimer's research & therapy, 6(9), 70-70 (2014-12-06)
Recently, a whole-exome sequencing (WES) study showed that a rare variant rs145999145 composed of p.Val232Met located in exon 7 of the phospholipase D3 (PLD3) gene confers a doubled risk for late-onset Alzheimer's disease (AD). Knockdown of PLD3 elevates the levels
Thomas P Chapman et al.
Frontiers in immunology, 10, 1495-1495 (2019-08-06)
The interplay between NOD2 and TLR2 following recognition of components of the bacterial cell wall peptidoglycan is well-established, however their role in redirecting metabolic pathways in myeloid cells to degrade pathogens and mount antigen presentation remains unclear. We show NOD2
PLD3 gene and processing of APP.
Pietro Fazzari et al.
Nature, 541(7638), E1-E2 (2017-01-28)
Peng Yuan et al.
Nature, 612(7939), 328-337 (2022-12-01)
The precise mechanisms that lead to cognitive decline in Alzheimer's disease are unknown. Here we identify amyloid-plaque-associated axonal spheroids as prominent contributors to neural network dysfunction. Using intravital calcium and voltage imaging, we show that a mouse model of Alzheimer's
Mengshan Tan et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 116-116 (2019-03-07)
Next-generation sequencing studies have reported that rare variants in PLD3 were associated with increased risk of late-onset Alzheimer's disease (LOAD) in European cohorts. The association has been replicated in a Han Chinese cohort, two rare variants p.I163M in exon7 and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012800-100UL4061837126338
HPA012800-25UL4061842785728