Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401329
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM3 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IS1-RNPL, RNPL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM3(5935)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny białek wiążących RNA bogatych w glicynę i koduje białko z jedną domeną motywu rozpoznawania RNA (RRM). Ekspresja tego genu jest indukowana przez szok zimna i niskie napięcie tlenowe. Pseudogen istnieje na chromosomie 1. Scharakteryzowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które prawdopodobnie kodują różne izoformy, chociaż niektóre z tych wariantów spełniają kryteria rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RBM3 (NP_006734.1, 1 a.a. ~ 80 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSSEEGKLFVGGLNFNTDEQALEDHFSSFGPISEVVVKDRETQRSRGFGFITFTNPEHASVAMRAMNGESLDGRQIRVD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiming Cui et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 54(2), 252-263 (2014-03-29)
Hypoxia and other adverse conditions are usually encountered by rapidly growing cells. The RNA-binding motif protein 3 (RBM3) is induced by low temperature and hypoxia. However, its expression and function in spinal cord injury are still unclear. To investigate the