Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003624
Sigma-Aldrich
Anti-RBM3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IS1-RNPL, Anti-RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DEQALEDHFSSFGPISEVVVVKDRETQRSRGFGFITFTNPEHASVAMRAMNGESLDGRQIRVDHAGKSARGTRGGGFGAHGRGRSYSRGGGDQGYGSGRYYDSRPGGYGYGYGRSRDYNGRNQGGYDRYSGGNY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM3(5935)
Opis ogólny
Gen RBM3 jest mapowany na ludzkim chromosomie Xp11.23. Gen ten jest genem związanym z chromosomem X, który koduje alternatywnie splicowany transkrypt zawierający domenę motywu rozpoznawania RNA (RRM) i region bogaty w glicynę. Białko to jest zdolne do wiązania się zarówno z DNA, jak i RNA.
Immunogen
RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Pozorne białko wiążące RNA 3 jest białkiem kodowanym przez gen RBM3 u ludzi. Białka wiążące RNA (RBP) funkcjonują w metabolizmie RNA i regulują transkrypcję genów. RBM3 jest indukowane transkrypcyjnie przez niską temperaturę i niedotlenienie. Stwierdzono, że jest on regulowany w górę w ludzkich nowotworach, a jego nadekspresja może służyć jako ważny mechanizm molekularny dla raka astrocytarnego. Gen ten może pełnić funkcje proliferacyjne i/lub protoonkogenne w ludzkich gwiaździakach. Utrata ekspresji tego genu jest związana z agresywnymi nowotworami i niezależnym czynnikiem złego rokowania u pacjentów z urotelialnym rakiem pęcherza moczowego. Nadmierna ekspresja tego genu jest związana z dobrym rokowaniem w raku piersi, raku jajnika, czerniaku złośliwym i raku jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74363
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hai-Tao Zhang et al.
Chinese medical journal, 126(10), 1948-1952 (2013-05-16)
The RNA-binding motif protein 3 (RBM3), which is transcriptionally induced by low temperature and hypoxia, has recently been found to be upregulated in human tumors. However, its expression status in human astrocytoma is not well defned. This article focuses on
Katharina Grupp et al.
BMC cancer, 18(1), 1106-1106 (2018-11-14)
RBM3 expression has been suggested as prognostic marker in several cancer types. The purpose of this study was to assess the prevalence and clinical significance of altered RBM3 expression in esophageal cancer. RBM3 protein expression was measured by immunohistochemistry using
Sun Hee Kang et al.
Journal of breast cancer, 21(3), 288-296 (2018-10-03)
Expression of RNA-binding motif protein 3 (RBM3) is induced by hypoxia and hypothermia. Recently, high expression of RBM3 was reported to be associated with a good prognosis in colon cancer, prostate cancer, ovarian cancer, and malignant melanoma. Studies on RBM3
Annika Jögi et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(12), 1564-1574 (2009-09-08)
Single-strand RNA-binding proteins (RBPs) are involved in many aspects of RNA metabolism and in the regulation of gene transcription. The RBP RBM3 was recently suggested to be a proto-oncogene in colorectal cancer; however, such a role has not been corroborated
J M Derry et al.
Human molecular genetics, 4(12), 2307-2311 (1995-12-01)
Using cDNA selection with a YAC from the Xp11.2 region, we have identified a novel gene (RBM3) that encodes a polypeptide with high sequence similarity to a group of proteins that bind to RNA. On a YAC contig map, RBM3