Kluczowe dokumenty
SAB4200559
Anti-VAChT (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-SLC18A3, Anti-Solute carrier family 18 member 3, Anti-VAT, Anti-vesicular acetylcholine transporter
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using PC12 cells treated with rat NGF.
western blot: 1:500-1:800 using extracts of mouse brain (S1 fraction).
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC18A3(6572)
mouse ... slc18a3(20508)
rat ... slc18a3(60422)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- double immunolabeling
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?