Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003512
Sigma-Aldrich
Anti-RPLP0 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-60S acidic ribosomal protein P0 antibody produced in rabbit, Anti-L10E antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VVLMGKNTMMRKAIRGHLENNPALEKLLPHIRGNVGFVFTKEDLTEIRDMLLANKVPAAARAGAIAPCEVTVPAQNTGLGPEKTSFFQALGIT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPLP0(6175)
Immunogen
60S acidic ribosomal protein P0 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RPLP0 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
60S kwaśne białko rybosomalne P0 jest białkiem kodowanym przez gen RPLP0 u ludzi i znajduje się w aktywnych polisomach, a także w nukleolu. Białko to jest niezbędnym składnikiem eukariotycznej łodygi rybosomalnej i wchodzi w interakcje z ludzkim białkiem Grap2 i białkiem oddziałującym z cykliną D (GCIP) / białkiem oddziałującym z cykliną typu D 1 / ludzkim homologiem białka MAID. Nadekspresja tego genu może prowadzić do nowotworzenia w tkankach piersi i wątroby.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86617
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Repression of Activated Aryl Hydrocarbon Receptor?Induced Transcriptional Activation by 5a-Dihydrotestosterone in Human Prostate Cancer LNCaP and Human Breast Cancer T47D Cells
Sanada N, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 109, 380-387 (2009)
H Towbin et al.
The Journal of biological chemistry, 257(21), 12709-12715 (1982-11-10)
Mice were immunized against chick ribosomes with the use of various protocols and immunogen preparations. Hybridomas were prepared, clones screened, and specific antibodies identified by reversible protein staining followed by immunoperoxidase staining on nitrocellulose blots. Clones were obtained which secreted
Kathrin Guitart et al.
Glia, 64(6), 896-910 (2016-03-19)
Prion protein (PrP) protects neural cells against oxidative stress, hypoxia, ischemia, and hypoglycemia. In the present study we confirm that cultured PrP-deficient neurons are more sensitive to oxidative stress than wild-type neurons and present the novel findings that wild-type, but
T-W Chang et al.
Oncogene, 27(3), 332-338 (2007-07-11)
The ribosomal acidic P0 protein, an essential component of the eukaryotic ribosomal stalk, was found to interact with the helix-loop-helix protein human Grap2 and cyclin D interacting protein (GCIP)/D-type cyclin-interacting protein 1/human homolog of MAID protein. Using in vivo and
Noriko Sanada et al.
Journal of pharmacological sciences, 109(3), 380-387 (2009-03-10)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and dioxins are ubiquitous environmental pollutants and activate the aryl hydrocarbon receptor (AhR), a ligand-activated transcription factor. It has been reported that testosterone represses 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced transcription of the cytochrome P450 (CYP) 1A1 gene in LNCaP cells.