MAB3516
Anti-Heat Shock Protein 70 Antibody, clone W27
clone W27, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HSP70
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
W27, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human, monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA4(3308)
Specyficzność
POSITIVE CONTROL:
HeLa cells, BT474 cells or breast carcinoma.
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (frozen and formalin/paraffin): 2-4 μg/mL for 2 hours at room temperature. Staining of formalin fixed tissue sections requires boiling the tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunoprecpitation: 2 μg/mg protein lysate (use Protein G)
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: BT474, MAD109, RenCa, SK-NEP-1, U937 cells or breast carcinoma.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2