Kluczowe dokumenty
SAB1401073
Sigma-Aldrich
Anti-CHIT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHIT1(1118)
Opis ogólny
Chitotriozydaza jest wydzielana przez aktywowane ludzkie makrofagi i jest znacznie podwyższona w osoczu pacjentów z chorobą Gauchera. Ekspresja chitotriozydazy występuje tylko na późnym etapie różnicowania monocytów do aktywowanych makrofagów w hodowli. Ludzkie makrofagi mogą syntetyzować funkcjonalną chitotriozydazę, wysoce konserwatywny enzym o silnie regulowanej ekspresji. Enzym ten może odgrywać rolę w degradacji patogenów zawierających chitynę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHIT1 (AAI03696.1, 1 a.a. ~ 466 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVRSVAWAGFMVLLMIPWGSAAKLVCYFTNWAQYRQGEARFLPKDLDPSLCTHLIYAFAGMTNHQLSTTEWNDETLYQEFNGLKKMNPKLKTLLAIGGWNFSTQKFTDMVATANNRQTFVNSAIRFLRKYSFDGLDLDWEYPGSQGSPAVDKERFTTLVQDLANAFQQEAQTSGKERLLLSAAVPAGQTYVDAGYEVDKIAQNLDFVNLMAYDFHGSWEKVTGHNSPLYKRQEESGAAASLNVDAAVQQWLQKGTPASKLILGMPTYGRSFTLASSSDTRVGAPATGSGTPGPFTKEGGMLAYYEVCSWKGATKQRIQDQKVPYIFRDNQWVGFDDVESFKTKVSYLKQKGLGGAMVWALDLDDFAGFSCNQGRYPLIQTLRQELSLPYLPSGTPELEVPKPGQPSEPEHGPSPGQDTFCQGKADGLYPNPRERSSFYSCAGGRLFQQSCPTGLVFSNSCKCCTWN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)