Kluczowe dokumenty
SAB1402723
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHIT1 antibody produced in mouse
clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHIT1(1118)
Opis ogólny
Chitotriozydaza jest wydzielana przez aktywowane ludzkie makrofagi i jest znacznie podwyższona w osoczu pacjentów z chorobą Gauchera. Ekspresja chitotriozydazy występuje tylko na późnym etapie różnicowania monocytów do aktywowanych makrofagów w hodowli. Ludzkie makrofagi mogą syntetyzować funkcjonalną chitotriozydazę, wysoce konserwatywny enzym o silnie regulowanej ekspresji. Enzym ten może odgrywać rolę w degradacji patogenów zawierających chitynę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHIT1 (NP_003456.1, 60 a.a. ~ 169 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GMTNHQLSTTEWNDETLYQEFNGLKKMNPKLKTLLAIGGWNFGTQKFTDMVATANNRQTFVNSAIRFLRKYSFDGLDLDWEYPGSQGSPAVDKERFTTLVQDLANAFQQE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)