Kluczowe dokumenty
50613-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50613-U | 4061838528650 |