Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400418
Sigma-Aldrich
Anti-HIBADH antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC40361
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIBADH(11112)
Opis ogólny
Dehydrogenaza 3-hydroksyizomaślanu (oksydoreduktaza 3-hydroksy-2-metylopropanianu:NAD(+), EC 1.1.1.31) jest dimerycznym enzymem mitochondrialnym, który katalizuje zależne od NAD(+), odwracalne utlenianie 3-hydroksyizomaślanu, półproduktu katabolizmu waliny, do półaldehydu metylomalonianowego [dostarczonego przez OMIM
Immunogen
HIBADH (NP_689953.1, 1 a.a. ~ 336 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAASLRLLGAASGLRYWSRRLRPAAGSFAAVCSRSVASKTPVGFIGLGNMGNPMAKNLMKHGYPLIIYDVFPDACKEFQDAGEQVVSSPADVAEKADRIITMLPTSINAIEAYSGANGILKKVKKGSLLIDSSTIDPAVSKELAKEVEKMGAVFMDAPVSGGVGAARSGNLTFMVGGVEDEFAAAQELLGCMGSNVVYCGAVGTGQAAKICNNMLLAISMIGTAEAMNLGIRLGLDPKLLAKILNMSSGRCWSSDTYNPVPGVMDGVPSANNYQGGFGTTLMAKDLGLAQDSATSTKSPILLGSLAHQIYRMMCAKGYSKKDFSSVFQFLREEETF
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400418-50UG4061831491449