Kluczowe dokumenty
SAB5700515
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-IRS1-S1101produkowane u królików
Synonim(y):
HIRS-1, IRS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
131
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.88 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1101)
informacje o genach
human ... IRS1(3667)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest fosforylowane przez kinazę tyrozynową receptora insuliny. Mutacje w tym genie są związane z cukrzycą typu II i podatnością na insulinooporność.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S1101 ludzkiego IRS1
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700515-100UL4065265176606